Få mere at vide
MP Biomedicals™ Aldehydehydrogenase, Kaliumaktiveret
Artikelnummer. p-3563326 Shop alle MP Biomedicals produkter
Mængde:
100 U
250 U
Pakningsstørrelse:
100 enheder
250 enheder
Artikelnummer. 11446091
Brand: MP Biomedicals™ 0219067980
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Fra gær
Aktivitet: 1U/mg fast stof (ca. 5U/mg protein). ADH Mindre end 0,1 %. Enhedsdefinition: En enhed forårsager oxidation af et mikromol acetaldehyd til eddikesyre pr. minut ved pH 8,0 og 25 °C i nærværelse af kaliumioner og thioler. Frysetørret stabiliseret pulver.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration ≈5 U/mg protein,≥ 1 U/mg fast stof
Farve Råhvid
pH 9
Til brug med (applikation) Oxiderer en række alifatiske og aromatiske aldehyder
Indhold og opbevaring -20°C
Kilde Gær
Mængde 100 U
Produkttype Aldehydehydrogenase
Molekylvægt (g/mol) ≈200.000
Inhibitorer SH-reagenser, såsom N-ethylmaleimid, 2-iodbenzoesyre, iodeddikesyre og chlormercuribenzoesyre, tungmetaller (især Cu2-) og acetaldehyd (i høje koncentrationer)
Form Lyofiliseret pulver