Få mere at vide
MP Biomedicals™ Aldehydehydrogenase, Kaliumaktiveret
Artikelnummer. 11446091 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
100 U
250 U
Pakningsstørrelse:
100 enheder
250 enheder
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11446091 100 U 100 enheder
11456091 250 U 250 enheder
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11446091 Leverandør MP Biomedicals™ Leverandørnr. 0219067980
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1985.00 DKK
    1888.46 DKK / Pakke med 100
    Spare 96.54 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Fra gær
Aktivitet: 1U/mg fast stof (ca. 5U/mg protein). ADH Mindre end 0,1 %. Enhedsdefinition: En enhed forårsager oxidation af et mikromol acetaldehyd til eddikesyre pr. minut ved pH 8,0 og 25 °C i nærværelse af kaliumioner og thioler. Frysetørret stabiliseret pulver.
Tekniske data
Koncentration ≈5 U/mg protein,≥ 1 U/mg fast stof
Farve Råhvid
pH 9
Til brug med (applikation) Oxiderer en række alifatiske og aromatiske aldehyder
Indhold og opbevaring -20°C
Kilde Gær
Mængde 100 U
Produkttype Aldehydehydrogenase
Molekylvægt (g/mol) ≈200.000
Inhibitorer SH-reagenser, såsom N-ethylmaleimid, 2-iodbenzoesyre, iodeddikesyre og chlormercuribenzoesyre, tungmetaller (især Cu2-) og acetaldehyd (i høje koncentrationer)
Form Lyofiliseret pulver