Få mere at vide
MP Biomedicals™ AIN-93-Vx Vitaminmix
Artikelnummer. 11431452 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11431452 1 kg 1kg
1 options
Artikelnummer. 11431452 Leverandør MP Biomedicals™ Leverandørnr. 0296040201
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1970.00 DKK
    1872.79 DKK / 1kg
    Spare 97.21 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Komponent af AIN-93M& AIN-93G diæt
AIN-93-VX Vitaminmix er en komponent i AIN-93M& AIN-93 g diæt.
Tekniske data
Produkttype Dyrs kost
Format Pulver
Mængde 1 kg
Arter Gnaver
Opbevaringskrav 15 °C til 30 °C