Description
- Anvendes til vedligeholdelse af voksne gnavere
- Fås ikke i pilleform
Specifications
Specifications
| Produkttype | Dyrs kost |
| Komponenter | Calciumkarbonat 35,7%, monokaliumfosfat 19,6%, kaliumcitratmonohydrat 7,078%, natriumchlorid 7,4%, kaliumsulfat 4,66%, magnesiumoxid 2,4%, ferricitrat 0,606% karbonat 50%, zin. 0,063%, kobberkarbonat 0,03%, kaliumjodat 0,001%, natriumselenat, vandfrit 0,00103%, ammoniummolybdat.4H2O 0,000795%, natriummetasilikat.9H2O 0,145%, 0,145% kalium 2070, 2 chrom, 0,145%, sulfa2070 Lithiumchlorid 0,00174 %, borsyre 0,008145 %, natriumfluorid 0,00635 %, nikkelkarbonat 0,00318 %, ammoniumvanadat 0,00066 %, pulveriseret sukker 22,1 % |
| Format | Pulver |
| Til brug med (applikation) | Diæt til vedligeholdelse af voksen gnaver |
| Mængde | 50 kg |
| Arter | Gnaver |
| Opbevaringskrav | 15 °C til 30 °C |
Medmindre andet er angivet, kun til forskning eller videre fremstilling, ikke til direkte menneskelig brug.