Få mere at vide
MP Biomedicals™ AIN-93M mineralblanding, pulveriseret
Artikelnummer. 11401452 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
2 kg
10 kg
50 kg
Pakningsstørrelse:
10kg
2kg
50kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11401452 2 kg 2kg
11411452 10 kg 10kg
11421452 50 kg 50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11401452 Leverandør MP Biomedicals™ Leverandørnr. 0296040102
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    749.00 DKK
    713.07 DKK / 2kg
    Spare 35.93 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
AIN-93M Mineral Mix, Pulveriseret, til gnavere.
  • Anvendes til vedligeholdelse af voksne gnavere
  • Fås ikke i pilleform
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Dyrs kost
Komponenter Calciumkarbonat 35,7%, monokaliumfosfat 19,6%, kaliumcitratmonohydrat 7,078%, natriumchlorid 7,4%, kaliumsulfat 4,66%, magnesiumoxid 2,4%, ferricitrat 0,606% karbonat 50%, zin. 0,063%, kobberkarbonat 0,03%, kaliumjodat 0,001%, natriumselenat, vandfrit 0,00103%, ammoniummolybdat.4H2O 0,000795%, natriummetasilikat.9H2O 0,145%, 0,145% kalium 2070, 2 chrom, 0,145%, sulfa2070 Lithiumchlorid 0,00174 %, borsyre 0,008145 %, natriumfluorid 0,00635 %, nikkelkarbonat 0,00318 %, ammoniumvanadat 0,00066 %, pulveriseret sukker 22,1 %
Format Pulver
Til brug med (applikation) Diæt til vedligeholdelse af voksen gnaver
Mængde 2 kg
Arter Gnaver
Opbevaringskrav 15 °C til 30 °C
Unless specified otherwise, for research or further manufacturing use only, not for direct human use.