Learn More
MP Biomedicals™ AIN-93G mineralblanding, pulver
Product Code. p-3533091 Shop All MP Biomedicals Products
Click to view available options
Mængde:
2 kg
10 kg
50 kg
Unit Size:
10kg
2kg
50kg
Product Code. 11471442
Brand: MP Biomedicals™ 0296040002
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Pulveriseret, til gnavere
Til vækst, drægtighed og diegivning af gnavere
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Produkttype Dyrs kost
Komponenter Calciumkarbonat 35,7 %, monokaliumfosfat 19,6 %, kaliumcitratmonohydrat 7,078 %, natriumchlorid 7,4 %, kaliumsulfat 4,66 %, magnesiumoxid 2,4 %, jern(III)citrat 0,606 %, karbonat 5,0 %, zin. 0,063%, kobberkarbonat 0,03%, kaliumjodat 0,001%, natriumselenat, vandfrit 0,00103%, ammoniummolybdat.4H2O 0,000795%, natriummetasilikat.9H2O 0,145%, 0,145% kalium 2070, 2 chrom, 0,145%, sulfa2070 Lithiumchlorid 0,00174 %, borsyre 0,008145 %, natriumfluorid 0,00635 %, nikkelkarbonat 0,00318 %, ammoniumvanadat 0,00066 %, pulveriseret sukker 22,1 %
Format Pulver
Til brug med (applikation) Vækst, drægtighed og diegivning af gnavere
Mængde 2 kg
Arter Gnaver
Opbevaringskrav 15 til 30 °C
Unless specified otherwise, MP Biomedical's products are for research or further manufacturing use only, not for direct human use.