Få mere at vide
MP Biomedicals™ AIN-93G mineralblanding, pulver
Shop alle MP Biomedicals produkter
Mængde:
2 kg
10 kg
50 kg
Pakningsstørrelse:
10kg
2kg
50kg
Beskrivelse
Til vækst, drægtighed og diegivning af gnavere
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Dyrs kost |
| Komponenter | Calciumkarbonat 35,7 %, monokaliumfosfat 19,6 %, kaliumcitratmonohydrat 7,078 %, natriumchlorid 7,4 %, kaliumsulfat 4,66 %, magnesiumoxid 2,4 %, jern(III)citrat 0,606 %, karbonat 5,0 %, zin. 0,063%, kobberkarbonat 0,03%, kaliumjodat 0,001%, natriumselenat, vandfrit 0,00103%, ammoniummolybdat.4H2O 0,000795%, natriummetasilikat.9H2O 0,145%, 0,145% kalium 2070, 2 chrom, 0,145%, sulfa2070 Lithiumchlorid 0,00174 %, borsyre 0,008145 %, natriumfluorid 0,00635 %, nikkelkarbonat 0,00318 %, ammoniumvanadat 0,00066 %, pulveriseret sukker 22,1 % |
| Format | Pulver |
| Til brug med (applikation) | Vækst, drægtighed og diegivning af gnavere |
| Mængde | 10 kg |
| Arter | Gnaver |
| Opbevaringskrav | 15 til 30 °C |
Unless specified otherwise, MP Biomedical's products are for research or further manufacturing use only, not for direct human use.