Få mere at vide
MP Biomedicals™ AIN-76C Semirenset kost, pellet
Shop alle MP Biomedicals produkter
Mængde:
10 kg
Pakningsstørrelse:
10kg
Beskrivelse
- AIN-76 diæt med mængden af K-vitamin steg 10 gange (til 500μ g/kg kost)
- 0,02% BHT (butyleret hydroxytoluen) pr. gram majsolie.
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Dyrs kost |
| Komponenter | Kasein-oprenset høj nitrogen 20%, DL-methionin 0,3%, saccharose 50%, majsstivelse 15%, Alphacel, ikke-ernæringsrig bulk 5%, majsolie 5%, cholinbitartrat 0,2%, AIN mineralblanding, AIN vitaminblanding 3,5% |
| Format | Pellet |
| Til brug med (applikation) | Vedligeholdelse af mus- og rottekolonier i forskningslaboratoriet |
| Mængde | 10 kg |
| Arter | Rotte, mus |
| Opbevaringskrav | 15 °C til 30 °C |