Beskrivelse
Sammensætning (Ingrediens, Mængde):
- Tiamin Hydrochlorid 0,6 g
- Riboflavin 0,6 g
- Pyridoxinhydrochlorid 0,7 g
- Nikotinsyre 3,0 g
- D-calciumpantotenat 1,6 g
- Folinsyre 0,2 g
- D-Biotin 0,02 g
- Cyanocobalamin (Vitamin B12) 0,001 g
- Retinylpalmitat (Vitamin A) Præ-blanding (250.000 IU/gm) 1,6 g
- DL-a-Tocopherol Acetat (250 IE/gm) 20,0 g
- Cholecalciferol (D3-vitamin, 400.000 IU/gm) 0,25 g
- Menaquinon (Vitamin K2) 0,005 g
- Sucrose, fint pulveriseret 972,9 g
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Dyrs kost |
| Komponenter | Thiaminhydrochlorid 0,6 g, Riboflavin 0,6 g, Pyridoxinhydrochlorid 0,7 g, Nikotinsyre 3 g, D-Calciumpantothenat 1,6 g, Folinsyre 0,2 g, D-Biotin 0,02 g, Cyanocobalamin (Vitamin B12 Palmita) 0 (Vitamin B10 Palmita) 0. Forblanding (250.000 IE/g) 1,6 g, DL-a-Tocopherolacetat (250 IE/g)20 g, Cholecalciferol (D3-vitamin, 400.000 IE/g) 0,25 g, Menaquinon (K2-vitamin) fint pulver 0,92 g. Sucrose 9,7 g. |
| Format | Pulver |
| Til brug med (applikation) | AIN-76 Vitaminblanding er en grundlæggende komponent i dyrenes kost til opretholdelse af mus- og rottekolonier i forskningslaboratoriet |
| Mængde | 1 kg |
| Arter | Rotte |
| Opbevaringskrav | 15 °C til 30 °C |