Få mere at vide
MP Biomedicals™ AIN-76A vitaminblanding
Artikelnummer. 11412831 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11412831 1 kg 1kg
1 options
Artikelnummer. 11412831 Leverandør MP Biomedicals™ Leverandørnr. 0296009801
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1425.00 DKK
    1355.61 DKK / 1kg
    Spare 69.39 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
AIN-76A vitaminblanding er en grundlæggende komponent i dyrefoder til vedligeholdelse af mus og rottekolonier i forskningslaboratoriet.
Sammensætning (ingrediens, mængde):
  • Thiaminhydrochlorid, 0,6 g
  • Riboflavin, 0,6 g
  • Pyridoxinhydrochlorid, 0,7 g
  • Nikotinsyre, 3 g
  • D-Calciumpantothenat, 1,6 g
  • Folinsyre, 0,2 g
  • D-Biotin, 0,02 g
  • Cyanocobalamin (vitamin B12), 0,001 g
  • Retinylpalmitat (Vitamin A) Forblanding (250.000 IE/g), 1,6 g
  • DL-a-Tocopherol Acetat (250 IE/g), 20 g
  • Cholecalciferol (Vitamin D3, 400.000 IE/g), 0,25 g
  • Menaquinon (K2-vitamin), 0,050 g
  • Saccharose, fint pulveriseret 971.379 g
Tekniske data
Produkttype Dyrs kost
Komponenter Thiaminhydrochlorid 0,6 g, Riboflavin 0,6 g, Pyridoxinhydrochlorid 0,7 g, Nikotinsyre 3 g, D-Calciumpantothenat 1,6 g, Folinsyre 0,2 g, D-Biotin 0,02 g, Cyanocobalamin (Vitamin B12 Palmita) 0 (Vitamin B10 Palmita) 0. Forblanding (250.000 IE/g) 1,6 g, DL-a-Tocopherolacetat (250 IE/g)20 g, Cholecalciferol (D3-vitamin, 400.000 IE/g) 0,25 g, Menaquinon (K2-vitamin) fint pulver 0,92 g. Sucrose 9,7 g.
Format Pellet
Til brug med (applikation) AIN-76 Vitaminblanding er en grundlæggende komponent i dyrenes kost til opretholdelse af mus- og rottekolonier i forskningslaboratoriet
Mængde 1 kg
Arter Rotte
Opbevaringskrav 15 °C til 30 °C