Få mere at vide
MP Biomedicals™ AIN-76 Mineralblanding, Pulver
Artikelnummer. 11452771 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
2 kg
10 kg
Pakningsstørrelse:
2kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11452771 2 kg 2kg
11462771 10 kg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11452771 Leverandør MP Biomedicals™ Leverandørnr. 0290545502
Pulveriseret
Sammensætning (ingredienser, mængde):
  • Thiaminhydrochlorid, 0,6 g
  • Riboflavin, 0,6 g
  • Pyridoxinhydrochlorid, 0,7 g
  • Nikotinsyre, 3 g
  • D-Calciumpantothenat, 1,6 g
  • Folinsyre, 0,2 g
  • D-Biotin, 0,02 g
  • Cyanocobalamin (vitamin B12), 0,001 g
  • Retinylpalmitat (Vitamin A) Forblanding (250.000 IE/g), 1,6 g
  • DL-a-Tocopherol Acetat (250 IE/g), 20 g
  • Cholecalciferol (Vitamin D3, 400.000 IE/g), 0,25 g
  • Menaquinon (K2-vitamin), 0,005 g
  • Saccharose, fint pulveriseret, 972,9 g
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Dyrs kost
Komponenter Calciumphosphat Dibasisk 500 g, Natriumchlorid 74 g, Kaliumcitratmonohydrat 220 g, Kaliumsulfat 52 g, Magnesiumoxid 24 g, Mangankarbonat 3,5 g, Ferricitrat 6 g, Zinkkarbonat 3,6 g Potassium I. 0,01 g, natriumselenit 0,01 g, chromkaliumsulfat 0,55 g, saccharose, fint pulveriseret 118 g
Format Pulver
Mængde 2 kg
Arter Rotte, mus
Opbevaringskrav 15 °C til 30 °C