Få mere at vide
MP Biomedicals™ Accutase
Artikelnummer. 11420705 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
100 ml
Pakningsstørrelse:
100ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11420705 100 ml 100ml
1 options
Artikelnummer. 11420705 Leverandør MP Biomedicals™ Leverandørnr. 091000449
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    535.00 DKK
    509.33 DKK / 100ml
    Spare 25.67 DKK
    4% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Ny trypsin-erstatning, der udviser både protease- og kollagenolytiske aktiviteter.
  • Ny trypsin-erstatning, der udviser både protease- og kollagenolytiske aktiviteter til celleløsning
  • Effektiv til at løsne primære fibroblaster, endotelceller, neuroner, tumorcellelinjer og insektceller
  • Vedligeholder de fleste celleoverfladeantigener
Tekniske data
Indhold og opbevaring -20°C
Produkttype Reagens til dissociation af cellekultur
Sterilitet Steril
pH 6,8 til 7,8
Mængde 100 ml
Medmindre andet er angivet, er MP Biomedicals produkter kun til forskning eller yderligere fremstillingsbrug, ikke til direkte brug på mennesker.