Få mere at vide
MP Biomedicals™ 2XYT-bouillon, pulver
Shop alle MP Biomedicals produkter
Mængde:
454 g
1000 g
5000 g
Pakningsstørrelse:
1kg
454g
5kg
Beskrivelse
- Indhold/L: 16g trypton, 10g gærekstrakt, 5g NaCl
- Brug 31g/L
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | 15 °C til 30 °C |
| Form | Pulver |
| Grad | Molekylær biologi |
| Produkttype | Mikrobiologiske medier |
| Formulering | Trypton 16g/L, Gærekstrakt 10g/L, NaCl 5g/L |
| Til brug med (applikation) | Til vækst og vedligeholdelse af M13-fag eller anden filamentøs fag |
| Mængde | 454 g |