Få mere at vide
MP Biomedicals™ 2XYT-bouillon, pulver
Artikelnummer. 11357669 Shop alle MP Biomedicals produkter
Mængde:
454 g
1000 g
5000 g
Pakningsstørrelse:
1kg
454g
5kg
Artikelnummer. 11357669
Brand: MP Biomedicals™ 113012022
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Optimeret til vækst og vedligeholdelse af M13-fag eller andre filamentøse ssDNA-bakteriofager
  • Indhold/L: 16g trypton, 10g gærekstrakt, 5g NaCl
  • Brug 31g/L
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring 15 °C til 30 °C
Form Pulver
Grad Molekylær biologi
Produkttype Mikrobiologiske medier
Formulering Trypton 16g/L, Gærekstrakt 10g/L, NaCl 5g/L
Til brug med (applikation) Til vækst og vedligeholdelse af M13-fag eller anden filamentøs fag
Mængde 454 g