Få mere at vide
MP Biomedicals™ 2XYT-Broth
Shop alle MP Biomedicals produkter
:
1kg
Beskrivelse
- Contents/liter: 16g, tryptone, 10g yeast extract, 5g NaCl
- Use 6 large capsules per liter
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | Molekylær biologi Certified™ |
| Indhold og opbevaring | 15 °C til 30 °C |
| Form | Dehydreret |
| Grad | Molekylær biologi |
| Produkttype | Mikrobiologiske medier |
| Formulering | Trypton 16g/L, Gærekstrakt 10g/L, NaCl 5g/L |
| Til brug med (applikation) | Til vækst og vedligeholdelse af M13-fag eller anden filamentøs fag |
| Mængde | 1000 g |