Få mere at vide
MP Biomedicals™ 1X fosfatbufret saltvand, Dulbecco's, uden magnesium og calcium
Artikelnummer. 15779170 Shop alle MP Biomedicals produkter
Mængde:
6 x 500 ml
Pakningsstørrelse:
3 L
Artikelnummer. 15779170
Brand: MP Biomedicals™ 091860454X6
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Klar, farveløs saltvandsopløsning uden magnesium og calcium
  • MDL-nummer: MFCD00131855
  • Format: Løsning
  • pH: 7 til 7,6
  • Osmolalitet: 270 til 305 mM/kg
Til håndtering og dyrkning af pattedyrsceller
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Fosfatbufret saltvand (PBS)
Farve Klar
Koncentration 1 X
pH 7 til 7,6
Fysisk form Væske
Mængde 6 x 500 ml
Formulering Kaliumklorid 200mg/L, Kaliumphosphat Monobasisk 200mg/L, Natriumchlorid 8000mg/L, Sodium Phosphate Dibasic 1150mg/L