Få mere at vide
MP Biomedicals™ 1/4 tommer Keramiske kugler
Shop alle MP Biomedicals produkter
Mængde:
100 Pk.
1000 Pk.
50 Pk.
500 Pk.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 1000
Pakke med 50
Pakke med 500
Beskrivelse
- Zirkoniumoxidbelagte keramiske slibekugler
- Kemisk inert
- Komponent af Lysing Matrix A og M rør
Tekniske data
Tekniske data
| Perletype | Zirkoniumoxid belagt keramik |
| Indhold og opbevaring | Stuetemperatur |
| Prøvetype | Knogle, Hjerte, Lunge, Frø, Skeletmuskulatur, Sporer |
| Til brug med (applikation) | Bryd hårde/skøre prøver |
| Produkttype | Bulk Matrix |
| Mængde | 1000 Pk. |
| Prøvevolumen | Ubegrænset |
| Synonym | 1/4 tommer Zirkoniumoxidbåndsat satellit til slibning |
Medmindre andet er angivet, kun til forskning eller yderligere fremstillingsbrug, ikke til direkte menneskelig brug.