Få mere at vide
MP Biomedicals™ 1/4 tommer Keramiske kugler
Shop alle MP Biomedicals produkter
Mængde:
100 Pk.
1000 Pk.
50 Pk.
500 Pk.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 1000
Pakke med 50
Pakke med 500
Beskrivelse
- Zirkoniumoxidbelagte keramiske slibekugler
- Kemisk inert
- Komponent af Lysing Matrix A og M rør
Tekniske data
Tekniske data
Perletype | Zirkoniumoxid belagt keramik |
Indhold og opbevaring | Stuetemperatur |
Prøvetype | Knogle, Hjerte, Lunge, Frø, Skeletmuskulatur, Sporer |
Til brug med (applikation) | Bryd hårde/skøre prøver |
Produkttype | Bulk Matrix |
Mængde | 500 Pk. |
Prøvevolumen | Ubegrænset |
Synonym | 1/4 tommer Zirkoniumoxidbåndsat satellit til slibning |
Medmindre andet er angivet, kun til forskning eller yderligere fremstillingsbrug, ikke til direkte menneskelig brug.
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
MP Biomedicals™ 1/4 tommer Keramiske kugler >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion