Få mere at vide
MP Biomedicals™ 1/4 tommer Keramiske kugler
Artikelnummer. 10548285 Shop alle MP Biomedicals produkter
Mængde:
100 Pk.
1000 Pk.
50 Pk.
500 Pk.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 1000
Pakke med 50
Pakke med 500
Artikelnummer. 10548285
Brand: MP Biomedicals™ 116540424
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Bruges til at bryde hårde/skøre prøver. Specialapplikationer til 1/4 in. Keramiske sfærer omfatter RNA-ekstraktion fra vanskelige prøver, hvor lysis ved påvirkning kun er at foretrække med minimale mængder af mekanisk forskydning.
  • Zirkoniumoxidbelagte keramiske slibekugler
  • Kemisk inert
  • Komponent af Lysing Matrix A og M rør
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Perletype Zirkoniumoxid belagt keramik
Indhold og opbevaring Stuetemperatur
Prøvetype Knogle, Hjerte, Lunge, Frø, Skeletmuskulatur, Sporer
Til brug med (applikation) Bryd hårde/skøre prøver
Produkttype Bulk Matrix
Mængde 100 Pk.
Prøvevolumen Ubegrænset
Synonym 1/4 tommer Zirkoniumoxidbåndsat satellit til slibning
Medmindre andet er angivet, kun til forskning eller yderligere fremstillingsbrug, ikke til direkte menneskelig brug.