Få mere at vide
MP Alumina A, Aktivitet I, Sur pH, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 17845616 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
50 kg
Pakningsstørrelse:
50kg
Artikelnummer. Mængde unitSize
17845616 50 kg 50kg
1 options
Artikelnummer. 17845616 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0202159
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
MP EcoChrom™ Alumina A, Activity I er en god all-round adsorbent til laboratoriebrug såvel som til industriel brug. Det bruges som adsorbent, tørremiddel og katalysator og til fremstilling af dentale cementer og ildfaste materialer.
MP EcoChrom™ Alumina A, aktivitet I er:
  • Gode ''allround'' adsorbenter til laboratoriet.
  • Anvendes såvel som til industriel brug.
  • De kan justeres til lavere aktivitet ved tilsætning af polære medier, fortrinsvis vand, men også højere alkoholer, f.eks. glycol eller glycerol kan anvendes.
  • Et oxid af aluminium, der forekommer i naturen som forskellige mineraler såsom bauxit, korund osv.
Det bruges som:
  • En adsorbent
  • Et tørremiddel
  • En katalysator
  • Ved fremstilling af dentale cementer og ildfaste materialer
  • Fritflydende pulver
Ansøgningsnoter:
  • MP EcoChrom™ Aluminiumoxid A katalyserer en række reaktioner, der er nyttige industrielt.
  • Det er meget brugt til at fjerne vand fra gasstrømme.
  • Bruges også for sin hårdhed og styrke.
  • Det er meget udbredt som et slibemiddel, herunder som en meget billigere erstatning for industriel diamant.
  • Mange typer sandpapir bruger aluminiumoxidkrystaller.
  • Surt aluminiumoxid, er den svageste og mindst brugte type.
  • Aluminiumoxid er nyttigt til adskillelse af sure pigmenter og stærke syrer.
Det kan forårsage:
  • Polymerisation
  • Kondensation
  • Dehydreringsreaktioner
Bemærkninger:
  • Hverken acetone eller ethylacetat bør anvendes som elueringsmidler, da sidstnævnte er genstand for forsæbning.
  • Det bruges også som et dosimeter til strålingsbeskyttelse og terapiapplikationer på grund af dets optisk stimulerede luminescensegenskaber.
Brugserklæring:
  • Medmindre andet er angivet, er MP Biomedicals produkter kun til forskning eller yderligere fremstillingsbrug, ikke til direkte brug på mennesker.
Nøgleapplikationer:
  • Kromatografi
  • Adsorptionsmidler
  • TLC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kogepunkt Undetermined
Smeltepunkt ∼2072°C
CAS 1344-28-1
Farve Off White
pH 4.5
Fysisk form Pulver
Mængde 50 kg
Molekylær formel Al2O3
MDL nummer MFCD00003424
Synonym Alumina, Aluminum oxide, Activated aluminum oxide
InChI nøgle PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N
SMIL [O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3]
IUPAC navn dialuminium(3+)trioxidandiid
Molekylvægt (g/mol) 101.96