missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Tocris Bioscience™ MP A08
Beskrivelse
MP A08 is a selective ATP competitive sphingosine kinase 2 and 1 (SphK2/1) inhibitor (Ki values are 6.9 and 27 μM, respectively). Exhibits selectivity for SphK 1 and 2 over other kinases. Inhibits cellular S1P production and increases sphingosine and ceramide levels in vitro. Also induces mitochondrial-associated apoptosis. Reduces tumor growth in a human lung adenocarcinoma xenograft mouse model, by inducing apoptosis and suppressing angiogenesis. Cell permeable.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Methyl-N-[2-[[[2-[[(4-methylphenyl)sulfonyl]amino]phenyl]imino]methyl]phenyl]benzenesulfonamide |
| CAS | 219832-49-2 |
| Synonym | NSC 122314 |
| Mængde | 10 mg |
| Mål | Sphingosine Kinase Inhibitors |
| Molekylær formel | C27H25N3O4S2 |
| Formel vægt | 519.64 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?