Få mere at vide
Cole-Parmer™ MP-800 serien Stuart™ Automatisk digitalt smeltepunktsapparat
Artikelnummer. p-200003979
Model-:
SMP50
SMP50 med IQOQ dokumentation
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15543675
Brand: Cole-Parmer™ 0301302
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug denne MP-800-serie Stuart Automatisk digitalt smeltepunktsapparat til nøjagtigt at identificere smeltepunktet med avanceret digital billedbehandling.
  • Kom hurtigt i gang —intuitiv opsætning og navigation på en stor 7 tommer farveberøringsskærm.
  • Øg produktiviteten —analyser tre prøver samtidigt.
  • 8 GB lagerplads rummer cirka 300 smeltefiler inklusive videoer.
  • Indstil rampehastigheden fra 0,1 til 20 C °i trin på °0,1 C.
  • Avancerede funktioner med en velkendt grænseflade gør dette til det ideelle smeltepunktsapparat til dine farmaceutiske, råmaterialer og kvalitetskontrolapplikationer.
  • Opsætningen er nem ved hjælp af det intuitive menusystem, baseret på en Android™ platform.
  • Foretag målinger, se resultater, gem programmer, opsæt brugerlogin og meget mere.
  • Usikker på smeltetemperaturen? Brug den hurtige rampetilstand til at tage en hurtig scanning af hele temperaturområdet.
  • Se smeltningen på den store 7 tommer. (17,8 cm) touch-skærm, eller sæt enheden op og gå væk og se en video af smeltningen senere.
  • Download videoer og rapporter til en USB flashdrev eller brug den valgfri printer til direkte udskrivning af resultater.
  • Gemte videoresultater inkluderer et temperaturstempel af den registrerede smeltetemperatur.
  • Opbevaringsrum til ubrugte kapillærer inkluderer en glasskærer til at åbne kapillærer, der er lukket i begge ender.
  • Der er også et område til at holde tre forberedte prøvekapillærer sikkert væk fra varmekilden.
Tekniske data
Produkttype Digitalt smeltepunktsapparat
Hertz 50/60 Hz
Spænding 120/230 V
Dybde (engelsk) 14,2 tommer
Dybde (metrisk) 360 mm
Display Type 17,78 cm HD farve
Elektriske krav 120/230 V, 50/60 Hz
Højde (engelsk) 6,5 tommer.
Højde (metrisk) 164 mm
Holder 3 prøver samtidigt
Inkluderer 8 GB lagerplads ombord
Model- SMP50
Opløsning 0,1 °C (temperaturopløsning)
Sensorer PT1000 Platin modstand
Temperaturområde (engelsk) Ambient til 752 °F
Temperaturområde (metrisk) Omgivelsestemperatur til 400 °C
Vægt (metrisk) 4.6 kg
Bredde (engelsk) 11,8 tommer
Bredde (metrisk) 300 mm