Få mere at vide
Cole-Parmer™ MP-800 serien Stuart™ Automatisk digitalt smeltepunktsapparat
Artikelnummer. 15543675
Skift visning
Model-:
SMP50
SMP50 med IQOQ dokumentation
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Model- Pakningsstørrelse
15543675 SMP50 Hver
15553675 SMP50 med IQOQ dokumentation Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15543675 Leverandør Cole-Parmer™ Leverandørnr. 0301302
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    54655.00 DKK
    51684.80 DKK / Pakke med 1
    Spare 2970.20 DKK
    5% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Brug denne MP-800-serie Stuart Automatisk digitalt smeltepunktsapparat til nøjagtigt at identificere smeltepunktet med avanceret digital billedbehandling.
Producerer en højtopløselig video af prøvens smeltning. Stuart™ Automatisk smeltepunkt gør det muligt for den intelligente smeltealgoritme at identificere de mindste ændringer i prøven og nøjagtigt og pålideligt bestemme smeltepunktet for op til tre prøver samtidigt.
  • Kom hurtigt i gang —intuitiv opsætning og navigation på en stor 7 tommer farveberøringsskærm.
  • Øg produktiviteten —analyser tre prøver samtidigt.
  • 8 GB lagerplads rummer cirka 300 smeltefiler inklusive videoer.
  • Indstil rampehastigheden fra 0,1 til 20 C °i trin på °0,1 C.
  • Avancerede funktioner med en velkendt grænseflade gør dette til det ideelle smeltepunktsapparat til dine farmaceutiske, råmaterialer og kvalitetskontrolapplikationer.
  • Opsætningen er nem ved hjælp af det intuitive menusystem, baseret på en Android™ platform.
  • Foretag målinger, se resultater, gem programmer, opsæt brugerlogin og meget mere.
  • Usikker på smeltetemperaturen? Brug den hurtige rampetilstand til at tage en hurtig scanning af hele temperaturområdet.
  • Se smeltningen på den store 7 tommer. (17,8 cm) touch-skærm, eller sæt enheden op og gå væk og se en video af smeltningen senere.
  • Download videoer og rapporter til en USB flashdrev eller brug den valgfri printer til direkte udskrivning af resultater.
  • Gemte videoresultater inkluderer et temperaturstempel af den registrerede smeltetemperatur.
  • Opbevaringsrum til ubrugte kapillærer inkluderer en glasskærer til at åbne kapillærer, der er lukket i begge ender.
  • Der er også et område til at holde tre forberedte prøvekapillærer sikkert væk fra varmekilden.
Tekniske data
Produkttype Digitalt smeltepunktsapparat
Spænding 120/230 V
Dybde (engelsk) 14,2 tommer
Dybde (metrisk) 360 mm
Display Type 17,78 cm HD farve
Elektriske krav 120/230 V, 50/60 Hz
Højde (engelsk) 6,5 tommer.
Højde (metrisk) 164 mm
Holder 3 prøver samtidigt
Inkluderer 8 GB lagerplads ombord
Model- SMP50
Opløsning 0,1 °C (temperaturopløsning)
Sensorer PT1000 Platin modstand
Temperaturområde (engelsk) Ambient til 752 °F
Temperaturområde (metrisk) Omgivelsestemperatur til 400 °C
Vægt (metrisk) 4.6 kg
Bredde (engelsk) 11,8 tommer
Bredde (metrisk) 300 mm
Frekvens 50/60 Hz