Få mere at vide
Welch™ MP 601 T Vakuumpumpe
Artikelnummer. p-8014199 Shop alle Welch Ilmvac produkter
Flowhastighed:
75/81 l/min.
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11862243
Brand: Welch™ 411743
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug disse pumper til standardopgaver. Welch Ilmvac™ MP 601 T Vakuumpumper er udviklet specifikt til at opfylde kravet om oliefri vakuumgenerering.
  • Lav vægt og fremragende ergonomi
  • Ultimativt vakuum fra 75 til 1 mbar og maksimale flowhastigheder op til 138 l/min.
  • Gennemprøvet membranteknologi giver en dobbelt fordel for brugeren
  • ON/OFF-afbryder og intern termisk beskyttelseskontakt til motor, netkabel og stik
  • Bærehåndtag
  • Vibrationsisolerende fødder
  • MP-modeller leveres med og udstødningslyddæmper
  • MPC modeller leveres med gasballastventil
  • analytisk rent, oliefrit vakuum
  • Brugervenlig
  • Letvægts, robust design
  • Designet til permanent drift
  • Vedligeholdelsesfrit drivsystem og dokumenteret lang membranlevetid
  • Minimal driftsvibration
  • Bredt vakuum- og flowområde, der matcher applikationen
  • Overlegen kemisk resistens (MPC modeller)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Elektriske krav 230 V
Dybde (metrisk) 380 mm
Model- MP 601 T
Watt 370 w
Vægt (metrisk) 18.3 kg
Flowhastighed 75/81 l/min.
Frekvens 50/60 Hz
Samlet højde (metrisk) 170 mm
Samlet bredde (metrisk) 230 mm
Pumpetype Vakuumpumpe
Maksimalt tryk <2 mbar
Spænding 230 V