Få mere at vide
Welch™ MP 601 T Vakuumpumpe
Shop alle Welch Ilmvac produkter
Flowhastighed:
75/81 l/min.
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Lav vægt og fremragende ergonomi
- Ultimativt vakuum fra 75 til 1 mbar og maksimale flowhastigheder op til 138 l/min.
- Gennemprøvet membranteknologi giver en dobbelt fordel for brugeren
- ON/OFF-afbryder og intern termisk beskyttelseskontakt til motor, netkabel og stik
- Bærehåndtag
- Vibrationsisolerende fødder
- MP-modeller leveres med og udstødningslyddæmper
- MPC modeller leveres med gasballastventil
- analytisk rent, oliefrit vakuum
- Brugervenlig
- Letvægts, robust design
- Designet til permanent drift
- Vedligeholdelsesfrit drivsystem og dokumenteret lang membranlevetid
- Minimal driftsvibration
- Bredt vakuum- og flowområde, der matcher applikationen
- Overlegen kemisk resistens (MPC modeller)
Tekniske data
Tekniske data
| Elektriske krav | 230 V |
| Dybde (metrisk) | 380 mm |
| Model- | MP 601 T |
| Watt | 370 w |
| Vægt (metrisk) | 18.3 kg |
| Flowhastighed | 75/81 l/min. |
| Frekvens | 50/60 Hz |
| Samlet højde (metrisk) | 170 mm |
| Samlet bredde (metrisk) | 230 mm |
| Pumpetype | Vakuumpumpe |
| Vis mere |