Få mere at vide
Welch™ MP 601 E Membranpumpe
Artikelnummer. 11852243 Shop alle Welch Ilmvac produkter
Dybde (metrisk):
265 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11852243
Brand: Welch™ 411721
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug disse pumper til standardopgaver. Welch Ilmvac™ MP 601 E Vakuumpumper er udviklet specifikt til at opfylde kravet om oliefri vakuumgenerering.
  • Lav vægt og fremragende ergonomi
  • Gennemprøvet membranteknologi giver en dobbelt fordel for brugeren
  • ON/OFF-afbryder og intern termisk beskyttelseskontakt til motor, netkabel og stik
  • Bærehåndtag
  • Vibrationsisolerende fødder
  • MP-modeller leveres med og udstødningslyddæmper
  • MPC modeller leveres med gasballastventil
  • analytisk rent, oliefrit vakuum
  • Brugervenlig
  • Letvægts, robust design
  • Designet til permanent drift
  • Vedligeholdelsesfrit drivsystem og dokumenteret lang membranlevetid
  • Minimal driftsvibration
  • Bredt vakuum- og flowområde, der matcher applikationen
  • Overlegen kemisk resistens (MPC modeller)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Motorhastighed 63/70 l/min.
Elektriske krav 230 V 50/60 Hz 180 w
Dybde (metrisk) 265 mm
Model- MP 601 E
Watt 180 w
Vægt (metrisk) 11.2 kg
Frekvens 50/60 Hz
Samlet højde (metrisk) 170 mm
Samlet bredde (metrisk) 230 mm
Pumpetype Membranpumpe
Maksimalt tryk <75 mbar
Spænding 230 V