Få mere at vide
Welch-Ilmvac™ Tørre, oliefri, et-trins direkte-drevne membranpumper, ultimativt tryk< 75 Mbar
Artikelnummer. 11882243 Shop alle Welch Ilmvac produkter
Skift visning
Model-:
MP 1201 E
MPC 1201 E
MPC 301 E
MPC 601 E
Applikationer:
Kemisk afgift
Standard pligt
Antal pumpehoveder:
1
2
4
Luftfortrængning:
138/151 l/min.
38/41 l/min.
63/70 l/min.
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Model- Applikationer Antal pumpehoveder Luftfortrængning Pakningsstørrelse
11882243 MP 1201 E Standard pligt 4 138/151 l/min. Hver
11802831 MPC 301 E Kemisk afgift 1 38/41 l/min. Hver
11892243 MPC 601 E Kemisk afgift 2 63/70 l/min. Hver
11822253 MPC 1201 E Kemisk afgift 4 138/151 l/min. Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11882243 Leverandør Welch-Ilmvac™ Leverandørnr. 411741
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    19780.00 DKK
    17509.80 DKK / Pakke med 1
    Spare 2270.20 DKK
    11% Slukket
Forventet forsendelse: 22-04-2027
Welch-Ilmvac™ Tørre, oliefri membranpumper fås i standardformat (med en udstødningslyddæmper) og et kemisk-pligtigt format (med gasballastventil). Med et et-trins direkte drev kan disse pumper levere et ultimativt tryk på< 75 Mbar ved støjniveauer på< 44-45 dB.
  • Produkttype: Membranpumpe
  • Oliefri: Ja
  • Antal stadier: En
  • Drevtype: Direkte drev
  • Ultimativt tryk: Mindre end 75 Mbar
  • Strømforsyning: 230V, 50/60Hz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Motortype Direkte kørsel
Inkluderer Udstødningslyddæmper
Elektriske krav 230 V
Dybde (metrisk) 380 mm
Model- MP 1201 E
Støjniveau <44 dB
Watt 370 w
Vægt (metrisk) 18.3 kg
Produktlinje Oliefri membranpumpe
Flowhastighed 138/151 l/min.
Frekvens 50/60 Hz
Samlet højde (metrisk) 170 mm
Samlet bredde (metrisk) 230 mm
Pumpetype Vakuumsystem
Luftfortrængning 138/151 l/min.
Antal pumpehoveder 4
Oliekapacitet Oliefri
Applikationer Standard pligt
Antal etaper 1
Maksimalt tryk <75 Mbar
Spænding 230 V