Få mere at vide
Moxonidine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Moxonidine |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H12ClN5O/c1-5-13-7(10)6(8(14-5)16-2)15-9-11-3-4-12-9/h3-4H2,1-2H3,(H2,11,12,15) |
| Formel vægt | 241.073 |