Få mere at vide
Moxonidin, Mikromol™
Artikelnummer. 18022080
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
18022080 250 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18022080 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1278.000250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Moxonidin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Moxonidine
CAS 75438-57-2
Analyt- eller komponentnavne Moxonidine
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C9 H12 Cl N5 O
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Moxonidine, 4-Chloro-N-(imidazolidin-2-ylidene)-6-methoxy-2-methylpyrimidin-5-amine
InChI formel InChI=1S/C9H12ClN5O/c1-5-13-7(10)6(8(14-5)16-2)15-9-11-3-4-12-9/h3-4H2,1-2H3,(H2,11,12,15)
SMIL COc1nc(C)nc(Cl)c1N=C2NCCN2
IUPAC navn N-(4-chloro-6-methoxy-2-methylpyrimidin-5-yl)imidazolidin-2-imin
Molekylvægt (g/mol) 241.68
Mængde 250 mg
Formel vægt 241,073 g/mol