Få mere at vide
Moxonidine, MedChemExpress
Artikelnummer. 16458266
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
16458266 100 mg
1 options
Artikelnummer. 16458266 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB0374
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
MedChemExpress Moxonidine(BDF5895) is a selective agonist at the imidazoline receptor subtype 1, used as antihypertensive agent.
Moxonidine(BDF5895) is a selective agonist at the imidazoline receptor subtype 1, used as antihypertensive agent.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Moxonidine
Fysisk form Powder
CAS 75438-57-2
Farve White
Mængde 100 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C9H12ClN5O
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Synonym BDF5895
Opløselighedsinformation DMSO : 20 mg/mL (82.75 mM; Need ultrasonic)
SMIL CC1=NC(OC)=C(NC2=NCCN2)C(Cl)=N1
Molekylvægt (g/mol) 241.68
Formel vægt 241.68
Procent renhed 99.72%