Få mere at vide
Moxonidine, LoGiCal
Artikelnummer. 30462630
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30462630 10 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30462630 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR1278.00
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Moxonidine
CAS 75438-57-2
Analyt- eller komponentnavne Moxonidine
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C9 H12 Cl N5 O
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Moxonidine, 4-Chloro-N-(imidazolidin-2-ylidene)-6-methoxy-2-methylpyrimidin-5-amine
InChI formel InChI=1S/C9H12ClN5O/c1-5-13-7(10)6(8(14-5)16-2)15-9-11-3-4-12-9/h3-4H2,1-2H3,(H2,11,12,15)
Løsningstype Neat
SMIL COc1nc(C)nc(Cl)c1N=C2NCCN2
IUPAC navn N-(4-chloro-6-methoxy-2-methylpyrimidin-5-yl)imidazolidin-2-imine
Industry Type Clinical Testing
Molekylvægt (g/mol) 241.68
Mængde 10 mg
Formel vægt 241.073 g/mol