Få mere at vide
Moxisylyte Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Moxisylyte Hydrochloride |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C16H25NO3.ClH/c1-11(2)14-10-15(20-13(4)18)12(3)9-16(14)19-8-7-17(5)6;/h9-11H,7-8H2,1-6H3;1H |
| Formel vægt | 315.1601 |