missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Moxifloxacin, TRC

Artikelnummer. 30008429
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
2.5 g
5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30008429 5 g -
30005110 2.5 g 2.5g
30007988 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30008429 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM4874605G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 151096-09-2
Molekylær formel C21 H24 F N3 O4
Molekylvægt (g/mol) 401.43
Synonym 3-Quinolinecarboxylic acid, 1-cyclopropyl-6-fluoro-1,4-dihydro-8-methoxy-7-[(4aS,7aS)-octahydro-6H-pyrrolo[3,4-b]pyridin-6-yl]-4-oxo-, 3-Quinolinecarboxylic acid, 1-cyclopropyl-6-fluoro-1,4-dihydro-8-methoxy-7-(octahydro-6H-pyrrolo[3,4-b]pyridin-6-yl)-4-oxo-, (4aS-cis)-, 1-Cyclopropyl-6-fluoro-1,4-dihydro-8-methoxy-7-[(4aS,7aS)-octahydro-6H-pyrrolo[3,4-b]pyridin-6-yl]-4-oxo-3-quinolinecarboxylic acid, 6H-Pyrrolo[3,4-b]pyridine, 3-quinolinecarboxylic acid deriv., Avolex, Izilox, Moxeza, Moxicip, Moxifloxacin, Moxifloxacine, Rapiflox, Vigamox
IUPAC navn 7-[(4aS,7aS)-1,2,3,4,4a,5,7,7a-octahydropyrrolo[3,4-b]pyridin-6-yl]-1-cyclopropyl-6-fluoro-8-methoxy-4-oxoquinoline-3-carboxylic acid
SMIL COc1c(N2C[C@@H]3CCCN[C@@H]3C2)c(F)cc4C(=O)C(=CN(C5CC5)c14)C(=O)O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Moxifloxacin
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C21H24FN3O4/c1-29-20-17-13(19(26)14(21(27)28)9-25(17)12-4-5-12)7-15(22)18(20)24-8-11-3-2-6-23-16(11)10-24/h7,9,11-12,16,23H,2-6,8,10H2,1H3,(H,27,28)/t11-,16+/m0/s1
Formel vægt 401.1751
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.