Få mere at vide
Moxifloxacin Isopropyl Ester, Mikromol™
Artikelnummer. 30049201
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30049201 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30049201 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0885.110025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Moxifloxacin Isopropyl Ester
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Moxifloxacin Isopropyl Ester
CAS 1585176-91-5
Analyt- eller komponentnavne Moxifloxacin Isopropyl Ester
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C24 H30 F N3 O4
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 1-Cyclopropyl-6-fluoro-1,4-dihydro-8-methoxy-7-[(4aS,7aS)-octahydro-6H-pyrrolo[3,4-b]pyridin-6-yl]-4-oxo-3-quinolinecarboxylic acid 1-methylethyl ester
InChI formel InChI=1S/C24H30FN3O4/c1-13(2)32-24(30)17-11-28(15-6-7-15)20-16(22(17)29)9-18(25)21(23(20)31-3)27-10-14-5-4-8-26-19(14)12-27/h9,11,13-15,19,26H,4-8,10,12H2,1-3H3/t14-,19+/m0/s1
SMIL COc1c(N2C[C@@H]3CCCN[C@@H]3C2)c(F)cc4C(=O)C(=CN(C5CC5)c14)C(=O)OC(C)C
IUPAC navn propan-2-yl 7-[(4aS,7aS)-1,2,3,4,4a,5,7,7a-octahydropyrrolo[3,4-b]pyridin-6-yl]-1-cyclopropyl-6-fluoro-8-methoxy-4-oxoquinoline-3-carboxylate
Molekylvægt (g/mol) 443.51
Mængde 25 mg
Formel vægt 443.222 g/mol