Få mere at vide
Moxifloxacin Hydrochlorid Monohydrat, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Moxifloxacin, Hydrochloride Monohydrate |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H24FN3O4.ClH.H2O/c1-29-20-17-13(19(26)14(21(27)28)9-25(17)12-4-5-12)7-15(22)18(20)24-8-11-3-2-6-23-16(11)10-24;;/h7,9,11-12,16,23H,2-6,8,10H2,1H3,(H,27,28);1H;1H2/t11-,16+;;/m0../s1 |
| Formel vægt | 455.1623 |
| Procent renhed | >95% |