Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Moxifloxacin hydrochlorid
Artikelnummer. 15595986 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15595986 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 15595986 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 457960010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1950.00 DKK
    1651.65 DKK / 1g
    Spare 298.35 DKK
    15% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Moxifloxacin hydrochlorid, CAS # 186826-86-8, er en bredspektret forbindelse med antibakteriel aktivitet mod både gram-positive og gram-negative bakterier. Det viser også hæmmende aktivitet mod topoisomerase II.
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
•Moxifloxacin hydrochlorid er en fjerde generation af syntetisk fluoroquinolonforbindelse med antibakteriel aktivitet mod både gram-positive og gram-negative bakterier
•Det viser også en hæmmende aktivitet mod topoisomerase II
•Moxifloxacinhydrochlorid kan binde til og hæmme både bakterielle enzymer DNA-gyrase (topoisomerase II) og topoisomerase IV, hvilket resulterer i DNA-replikation og reparationsinhibering og inducerer således celledød hos følsomme bakteriearter
•Moxifloxacin har 100 gange højere affinitet for bakteriel DNA-gyrase sammenlignet med pattedyrs-DNA-gyrase
Applikationer
•Moxifloxacinhydrochlorid udviser en højere anti-gram-positiv aktivitet sammenlignet med andre fluoroquinoloner såsom ciprofloxacin og ofloxacin
•Det har immunsuppressiv aktivitet, der hæmmer spredningen af alle klasser af lymfocytter, hvilket kan inducere apoptose af antigen-præsenterende T-celler
•Det er et cytostatisk anthracendion, der kan interkalere DNA, hvilket øger forekomsten af dobbeltstrengsbrud ved at stabilisere det spaltelige kompleks af topoisomerase II og DNA
•Denne forbindelse viser anticanceraktivitet i nogle dyremodeller, der præsenterer leukæmi
•Moxifloxacin er ved at blive undersøgt til behandling af multiresistente tuberkulosestammer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Moxifloxacin hydrochloride
Type Moxifloxacin Hydrochlorid
CAS 186826-86-8
Smeltepunkt 324,0 °C til 325,0 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Vand 5% maks.
Mængde 1 g
Molekylær formel C21H25ClFN3O4
InChI nøgle IDIIJJHBXUESQI-DFIJPDEKSA-N
SMIL COC1=C2C(=CC(=C1N3CC4CCCNC4C3)F)C(=O)C(=CN2C5CC5)C(=O)O.Cl
IUPAC navn 7-[(4aS,7aS)-1,2,3,4,4a,5,7,7a-octahydropyrrolo[3,4-b]pyridin-6-yl]-1-cyclopropyl-6-fluor-8-methoxy-4-oxoquinolin-3-carboxylsyre;hydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 437.896
PubChem CID 101526
ChEBI CHEBI:7008
Formel vægt 437.89
Procent renhed ≥97,5% (HPLC)
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Moxifloxacin hydrochloride
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Moxifloxacin hydrochloride