Få mere at vide
Moxifloxacin Ethyl Ester, Mikromol™
Artikelnummer. 30051234
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30051234 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30051234 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0885.100025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Moxifloxacin Ethyl Ester
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Moxifloxacin Ethyl Ester
CAS 1403836-23-6
Analyt- eller komponentnavne Moxifloxacin Ethyl Ester
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C23 H28 F N3 O4
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 1-Cyclopropyl-6-fluoro-1,4-dihydro-8-methoxy-7-[(4aS,7aS)-octahydro-6H-pyrrolo[3,4-b]pyridin-6-yl]-4-oxo-3-Quinolinecarboxylic acid ethyl ester
InChI formel InChI=1S/C23H28FN3O4/c1-3-31-23(29)16-11-27(14-6-7-14)19-15(21(16)28)9-17(24)20(22(19)30-2)26-10-13-5-4-8-25-18(13)12-26/h9,11,13-14,18,25H,3-8,10,12H2,1-2H3/t13-,18+/m0/s1
SMIL CCOC(=O)C1=CN(C2CC2)c3c(OC)c(N4C[C@@H]5CCCN[C@@H]5C4)c(F)cc3C1=O
IUPAC navn ethyl 7-[(4aS,7aS)-1,2,3,4,4a,5,7,7a-octahydropyrrolo[3,4-b]pyridin-6-yl]-1-cyclopropyl-6-fluoro-8-methoxy-4-oxoquinoline-3-carboxylate
Molekylvægt (g/mol) 429.48
Mængde 25 mg
Formel vægt 429.2064 g/mol