missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Moxidectin O-TBS, TRC

Artikelnummer. 30472558
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30472558 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30472558 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM744820100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Moxidectin O-TBS
CAS 1646166-08-6
Molekylær formel C43 H67 N O8 Si
Mængde 100 mg
Synonym (6R,23E,25S)-5-O-Demethyl-28-deoxy-25-[(1E)-1,3-dimethyl-1-buten-1-yl]-5-O-[(1,1-dimethylethyl)dimethylsilyl]-6,28-epoxy-23-(methoxyimino)-milbemycin B
InChI formel InChI=1S/C43H67NO8Si/c1-26(2)19-29(5)37-31(7)36(44-47-11)24-42(51-37)23-34-22-33(50-42)18-17-28(4)20-27(3)15-14-16-32-25-48-39-38(52-53(12,13)41(8,9)10)30(6)21-35(40(45)49-34)43(32,39)46/h14-17,19,21,26-27,31,33-35,37-39,46H,18,20,22-25H2,1-13H3/b15-14+,28-17+,29-19+,32-16-,44-36+/t27-,31-,33+,34-,35-,37+,38+,39+,42-,43+/m0/s1
SMIL CO\N=C\1/C[C@]2(C[C@@H]3C[C@@H](C\C=C(/C)\C[C@@H](C)\C=C\C=C/4\CO[C@@H]5[C@H](O[Si](C)(C)C(C)(C)C)C(=C[C@@H](C(=O)O3)[C@]45O)C)O2)O[C@@H]([C@H]1C)\C(=C\C(C)C)\C
Molekylvægt (g/mol) 754.08
Formel vægt 753.4636
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.