missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Moxidectin EP L, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (23Z)-Moxidectin |
| CAS | 119718-45-5 |
| Molekylær formel | C37 H53 N O8 |
| Mængde | 0.5 mg |
| Synonym | Milbemycin B','5-O-demethyl-28-deoxy-25-(1,3-dimethyl-1-butenyl)-6,28-epoxy-23-(methoxyimino)-','[6R,23Z,25S(E)]- (9CI), Spiro[11,15-methano-2H,13H,17H-furo[4,3,2-pq][2,6]benzodioxacyclooctadecin-13,2'-[2H]pyran]','milbemycin B deriv., (23Z)-Moxidectin, Moxidectin Imp. L (EP) |
| InChI formel | InChI=1S/C37H53NO8/c1-21(2)14-25(6)33-26(7)31(38-42-8)19-36(46-33)18-29-17-28(45-36)13-12-23(4)15-22(3)10-9-11-27-20-43-34-32(39)24(5)16-30(35(40)44-29)37(27,34)41/h9-12,14,16,21-22,26,28-30,32-34,39,41H,13,15,17-20H2,1-8H3/b10-9+,23-12+,25-14+,27-11+,38-31-/t22-,26-,28+,29-,30-,32+,33+,34+,36-,37+/m0/s1 |
| SMIL | CO\N=C/1\C[C@]2(C[C@@H]3C[C@@H](C\C=C(/C)\C[C@@H](C)\C=C\C=C\4/CO[C@@H]5[C@H](O)C(=C[C@@H](C(=O)O3)[C@]45O)C)O2)O[C@@H]([C@H]1C)\C(=C\C(C)C)\C |
| Molekylvægt (g/mol) | 639.82 |
| Formel vægt | 639.3771 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?