Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Moxalactam sodium salt |
| CAS | 64953-12-4 |
| Molekylær formel | C20H18N6Na2O9S |
| Mængde | 1 g |
| Opløselighedsinformation | Solubility aq. soln.: soluble. |
| InChI nøgle | GRIXGZQULWMCLU-UHFFFAOYNA-L |
| SMIL | [Na+].[Na+].COC1(NC(=O)C(C([O-])=O)C2=CC=C(O)C=C2)C2OCC(CSC3=NN=NN3C)=C(N2C1=O)C([O-])=O |
| IUPAC navn | dinatrium-7-[2-carboxylato-2-(4-hydroxyphenyl)acetamido]-7-methoxy-3-{[(1-methyl-1H-1,2,3,4-tetrazol-5-yl)sulfanyl]methyl}-8-oxo-5-oxa-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-carboxylat-2-carboxylat |
| Molekylvægt (g/mol) | 564.44 |
| Formel vægt | 564.44 |