Få mere at vide
Heinz Herenz Mundspatel lavet af birketræ
Artikelnummer. 17813664
Skift visning
Længde (engelsk):
0,49 fod
Artikelnummer. Længde (engelsk)
17813664 0,49 fod
1 options
Artikelnummer. 17813664 Leverandør Heinz Herenz Leverandørnr. 1091307
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    40.87 DKK
    27.53 DKK / Pakke med 50
    Spare 13.34 DKK
    32% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-01-2027
Mundspatel lavet af birketræ.
  • Mundspatel
  • Lavet af birketræ
  • Størrelse: cirka 150 x 18 x 1,6 mm
  • M6: glatte kanter
Tekniske data
Produkttype Tungespatel
Grad Medicinal
Længde (engelsk) 0,49 fod
Længde (metrisk) 150 mm
Materiale Birkeskov
Størrelse Standard
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Farve Brun