Få mere at vide
R&D Systems™ MouseWnt-6 (NP_033552.2) VersaClone cDNA
Artikelnummer. 18700757
Skift visning
Mængde:
10 μg
Artikelnummer. Mængde
18700757 10 μg
1 options
Artikelnummer. 18700757 Leverandør R&D Systems™ Leverandørnr. RDC3765
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2770.00 DKK
    2615.55 DKK / 10µg
    Spare 154.45 DKK
    5% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-11-2026
Tekniske data
Gene Wnt-6
Adgangsnummer NP_033552.2
Gen-id (Entrez) 7475
Gene Alias protein Wnt-6, wingless-type MMTV integration site family, member 6, Wnt6
Indhold og opbevaring Store the unopened product at -20 to -70 °C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Arter Mouse
Produktlinje R&D Systems
Mængde 10 μg