Få mere at vide
R&D Systems™ Mouse XL CXCL10/IP-10/CRG-2, Luminex™ Performance Assay
Mængde:
1 sæt
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 1 sæt |
| Arter | Mouse |
| Gen-id (Entrez) | 3627 |
| Synonym | C7, chemokine (C-X-C motif) ligand 10, crg-2, CRG2, gIP-10, IFI10, INP10, IP-10, mob-1, SCYB10 |
| Indhold og opbevaring | Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date. |