Få mere at vide
R&D Systems™ Mouse Wnt-9a (NP_647459.1) VersaClone cDNA
Artikelnummer. 18753757
Skift visning
Mængde:
10 μg
Artikelnummer. Mængde
18753757 10 μg
1 options
Artikelnummer. 18753757 Leverandør R&D Systems™ Leverandørnr. RDC3743
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2770.00 DKK
    2615.55 DKK / 10µg
    Spare 154.45 DKK
    5% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-08-2026
Tekniske data
Gene Wnt-9a
Adgangsnummer NP_647459.1
Gen-id (Entrez) 7483
Gene Alias MGC138165, MGC141991, Protein Wnt-14, wingless-type MMTV integration site family, member 14, wingless-type MMTV integration site family, member 9A, Wnt-14, WNT14protein Wnt-9a, Wnt9a
Indhold og opbevaring Store the unopened product at -20 to -70 °C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Arter Mouse
Mængde 10 μg