Få mere at vide
R&D Systems™ Mouse Wnt-8b (NP_035850.2) VersaClone cDNA
Artikelnummer. 18763567
Skift visning
Mængde:
10 μg
Artikelnummer. Mængde
18763567 10 μg
1 options
Artikelnummer. 18763567 Leverandør R&D Systems™ Leverandørnr. RDC3794
Tekniske data
Gene Wnt-8b
Adgangsnummer NP_035850.2
Gen-id (Entrez) 7479
Gene Alias protein Wnt-8b, wingless-type MMTV integration site family, member 8B, Wnt8b
Indhold og opbevaring Store the unopened product at -20 to -70 °C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Arter Mouse
Mængde 10 μg