Få mere at vide
R&D Systems™ Mouse VLDLR (NP_038731.2) VersaClone cDNA
Artikelnummer. 18717748
Skift visning
Mængde:
10 μg
Artikelnummer. Mængde
18717748 10 μg
1 options
Artikelnummer. 18717748 Leverandør R&D Systems™ Leverandørnr. RDC3009
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5950.00 DKK
    5623.80 DKK / 10µg
    Spare 326.20 DKK
    5% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Contains gene inserts that are fully sequenced and produced with high quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Gene VLDLR
Adgangsnummer NP_038731.2
Gen-id (Entrez) 7436
Gene Alias CARMQ1, CHRMQ1, FLJ35024, very low density lipoprotein receptor, very low-density lipoprotein receptor, VLDL R, VLDL receptor, VLDL-R, VLDLRCH
Indhold og opbevaring Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Arter Mouse
Mængde 10 μg