missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Novus Biologicals™ Mouse VEGFR3/Flt-4 ELISA Kit (Chemiluminescence)
Shop alle Bio Techne produkter
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 sæt
Beskrivelse
No significant cross-reactivity or interference between Mouse VEGFR3/Flt4 and analogues was observed.
Tekniske data
Tekniske data
| Adgangsnummer | P35917, P35917 |
| Analyseområde | 15.63 to 1000 pg/mL |
| Assay følsomhed | 9.38 pg/mL |
| Produkttype | ELISA Kit (Chemiluminescence) |
| Prøvetype | Other Biological Fluids, Plasma, Serum |
| Til brug med (applikation) | ELISA |
| Gen-id (Entrez) | 2324 |
| Gen symbol | FLT4 |
| Værtsarter | Mouse |
| Mængde | 1 sæt |
| Vis mere |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion