Få mere at vide
Invitrogen™ Mus VEGFR3 ELISA Kit
Artikelnummer. 18547964
Skift visning
Mængde:
10 x 96 tests
5 x 96 prøver
96 prøver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18547964 10 x 96 tests
17115679 5 x 96 prøver
17194923 96 prøver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 18547964 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. EM73RBX10
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
ELISA
Muse-VEGFR3 kvantificerer muse-VEGFR3 i serum, plasma, supernatant. Analysen vil udelukkende genkende både naturlig og rekombinant muse-VEGFR3.
Vaskulær endotelvækstfaktor er en nøgleregulator for blodkarudvikling i embryoner og angiogenese i voksent væv. I modsætning til VEGF stimulerer den relaterede VEGFC væksten af lymfekar gennem dens specifikke lymfatiske endotelreceptor VEGFR-3. I 1998, Dumont viste, at målrettet inaktivering af VEGFR-3-genet i mus resulterede i defekt blodkarudvikling i tidlige embryoner. Vaskulogenese og angiogenese forekom, men store kar blev unormalt organiserede med defekte lumen, hvilket førte til væskeophobning i perikardiehulen og kardiovaskulær svigt på embryonal dag 9.5. VEGFR3 har således en væsentlig rolle i udviklingen af det embryonale kardiovaskulære system før fremkomsten af lymfekarrene.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Adgangsnummer AI323512; Chy; chylous ascites; FLT4; FLT-4; FLT41; fms-relateret tyrosinkinase 4; FMS-lignende tyrosinkinase 4; fms-relateret tyrosinkinase 4; LMPH1A; PCL; receptorprotein tyrosinkinase; opløselig VEGFR 3; sVEGFR 3; tyrosin-proteinkinase-receptor FLT4; Vaskulær endothelial vækstfaktor receptor 3; vaskulær endotelvækstfaktorreceptor-3; VEGF R3; Vegfr3; VEGFR-3
Analyseområde 0,2 til 50 ng/ml
Assay følsomhed 0.2 ng/mL
Konjugeret HRP
Produkttype ELISA
Prøvetype Plasma, Serum, Supernatant
Til brug med (udstyr) Kolorimetrisk mikropladelæser
Gen-id (Entrez) 14257
Gen symbol FLT4
Interassay CV <12%
Intraassay CV <10
Sættets indhold Forbelagt 96-brønds plade, Standard, Assay Fortynder koncentrat, Biotinyleret detektionsantistof, SAV-HRP, Vaskebuffer, kromogen, Stop Løsning, Klæbende pladedæksler
Etiket eller farvestof HRP
Mængde 10 x 96 tests
Regulatorisk status RUO
Prøvevolumen Plasma 50μ L, Serum 50μ L, Supernatant 50μ L
Opbevaringskrav 2 °C til 8 °C
Mål VEGF-receptor 3
Test tid 1 t 20 min
Samlet analysetid 4 timer 45 min