Få mere at vide
Invitrogen™ Mus VEGFR3 ELISA Kit
Beskrivelse
Muse-VEGFR3 kvantificerer muse-VEGFR3 i serum, plasma, supernatant. Analysen vil udelukkende genkende både naturlig og rekombinant muse-VEGFR3.
Vaskulær endotelvækstfaktor er en nøgleregulator for blodkarudvikling i embryoner og angiogenese i voksent væv. I modsætning til VEGF stimulerer den relaterede VEGFC væksten af lymfekar gennem dens specifikke lymfatiske endotelreceptor VEGFR-3. I 1998, Dumont viste, at målrettet inaktivering af VEGFR-3-genet i mus resulterede i defekt blodkarudvikling i tidlige embryoner. Vaskulogenese og angiogenese forekom, men store kar blev unormalt organiserede med defekte lumen, hvilket førte til væskeophobning i perikardiehulen og kardiovaskulær svigt på embryonal dag 9.5. VEGFR3 har således en væsentlig rolle i udviklingen af det embryonale kardiovaskulære system før fremkomsten af lymfekarrene.
Tekniske data
Tekniske data
| Adgangsnummer | AI323512; Chy; chylous ascites; FLT4; FLT-4; FLT41; fms-relateret tyrosinkinase 4; FMS-lignende tyrosinkinase 4; fms-relateret tyrosinkinase 4; LMPH1A; PCL; receptorprotein tyrosinkinase; opløselig VEGFR 3; sVEGFR 3; tyrosin-proteinkinase-receptor FLT4; Vaskulær endothelial vækstfaktor receptor 3; vaskulær endotelvækstfaktorreceptor-3; VEGF R3; Vegfr3; VEGFR-3 |
| Analyseområde | 0,2 til 50 ng/ml |
| Assay følsomhed | 0.2 ng/mL |
| Konjugeret | HRP |
| Produkttype | ELISA |
| Prøvetype | Plasma, Serum, Supernatant |
| Til brug med (udstyr) | Kolorimetrisk mikropladelæser |
| Gen-id (Entrez) | 14257 |
| Gen symbol | FLT4 |
| Interassay CV | <12% |
| Vis mere |