Få mere at vide
Proteintech™ Mus VEGF ELISA Kit
Artikelnummer. 16821606 Shop alle Proteintech produkter
Målarter:
Mus
Artikelnummer. 16821606
Brand: Proteintech™ KE1000996T
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
KE10009 er en fastfase sandwich Enzyme Linked-Immuno-Sorbent Assay (Sandwich ELISA ). Musen VEGF ELISA kit skal bruges til at påvise og kvantificere proteinniveauer af endogen muse-VEGF.
  • Vaskulær endotelvækstfaktor (VEGF) er et signalprotein produceret af celler, der stimulerer vaskulogenese og angiogenese.
  • Det er en del af systemet, der genopretter ilttilførslen til væv, når blodcirkulationen er utilstrækkelig, såsom under hypoksiske tilstande. Serumkoncentrationen af VEGF er høj ved bronkial astma og diabetes mellitus.
  • VEGF's aktiviteter er ikke begrænset til det vaskulære system; VEGF spiller en rolle i normale fysiologiske funktioner såsom knogledannelse, hæmatopoiese, sårheling og udvikling.
  • Afbrydelse af dette gen hos mus resulterede i unormal dannelse af embryonale blodkar.
  • VEGF er opreguleret i mange kendte tumorer, og dets ekspression er korreleret med tumorstadie og progression.
  • Assayet genkender muse-VEGF. Et antistof specifikt for muse-VEGF er blevet præcoatet på mikrobrøndene. Muse-VEGF-proteinet i prøver fanges af det coatede antistof efter inkubation.
  • Efter omfattende vask tilsættes et andet antistof af biotinyleret specifikt for muse-VEGF for at påvise det indfangede muse-VEGF-protein.
  • Til signaludvikling tilsættes Streptavidin-HRP, efterfulgt af Tetramethyl-benzidin (TMB) reagens.
  • Opløsning indeholdende svovlsyre bruges til at stoppe farveudviklingen, og farveintensiteten, som er proportional med mængden af bundet protein, kan måles ved 450 nm med korrektionsbølgelængden sat til 630 nm.
Tekniske data
Adgangsnummer NP_001020421
Analyseområde 7,8 til 500 pg/ml
Assay følsomhed 2 pg/mL
Certificeringer/compliance ISO 13485
Detektionsmetode Sandwich ELISA , Dobbelt antistof
Immunoassay-kitformat Belagt ELISA Kit
Prøvetype Plasma, Serum
Substrater DAB
Målarter Mus
Gen-id (Entrez) 22339
Værtsarter Mus
Immunoassay Kit Grade Fast stof
Interassay CV <10%
Intraassay CV <10%
Forsendelsestilstand Blå is
Opbevaringskrav -20 °C til +4 °C
Samlet analysetid 4.5 hr.
UniProt ID Q00731
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 96TEST Human FOLR1 ELISA Kit
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
  • P234-Opbevares kun i den originale beholder.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
  • P330-Skyl munden.
  • P362-Alt tilsmudset tøj tages af.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Sulphuric Acid, Tetramethylbenzidine